Learn More
MP Biomedicals™ Régime alimentaire indéfisable de méthionine/choline, granulés
Code produit 11435365 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Conditionnement:
10kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435365 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11435365 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296043910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1742.67€
    1591.80€ / 10kg
    Économisez 150.87€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Un régime carencé en méthionine et choline est utilisé pour étudier l’induction de la stéatohépatite non alcoolique, et ses voies de développement, dans les modèles expérimentaux.
  • Une stéatohépatite non alcoolique (NASH) a été induite chez des souris par l'administration d'un régime alimentaire carencé en méthionine et en choline (régime MCD) pendant une durée allant jusqu'à 5 semaines.
  • La NASH est une maladie dont l’incidence est élevée, le diagnostic difficile et qui n’a, à ce jour, aucun traitement efficace
  • Le régime MCD est ainsi utilisé pour étudier l’induction de la stéatohépatite non alcoolique dans des modèles expérimentaux et ses voies de développement
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Granulés
Quantité 10 kg
Conditions de stockage Conservation à température ambiante (15 à 30°C).