Learn More
MP Biomedicals™ Régime alimentaire déficient en méthionine/choline (en poudre)
Code produit 11405365 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 kg
Conditionnement:
10kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405365 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11405365 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0296043810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00€
    1507.80€ / 10kg
    Économisez 77.20€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Un régime alimentaire déficient en méthionine/choline (en poudre) a été utilisé pour étudier la stéatohépatite non alcoolique (NASH).
  • Contient du saccharose, de l'amidon de maïs, de l'huile de maïs, de l'agent de charge non nutritif Alphacel et un mélange minéral AIN 76.
Spécification
Format Poudre
Quantité 10 kg
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.