Learn More
(±)-Méthocarbamol-d3 (méthoxy-d3), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methocarbamol-d3 |
| CAS | 1346600-86-9 |
| Formule moléculaire | C11H12D3NO5 |
| Quantité | 0.005 g |
| Synonyme | 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-1-carbamate-d3, 3-(o-Methoxyphenoxy) -2-hydroxypropyl Carbamate-d3, AHR 85-d3, Avetil-d3, Delaxin-d3, Etroflex-d3, Lumirelax-d3, Miolaxene-d3, Neuraxin-d3, Relestrid-d3, Robinax-d3; |
| Formule InChI | InChI=1 S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13 H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N |
| Nom IUPAC | carbamato de [2-hidroxi-3-[2-(trideuteriometoxi)fenoxi]propilo] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
| Poids de la formule | 244.1139 g/mol |
| Afficher plus |