Learn More
Methoprene, MedChemExpress
Description
Methoprene, an insect juvenile growth hormone mimic, is a growth-regulating insecticide that manifests its toxicity to target organisms by acting as a juvenile hormone agonist.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methoprene |
| CAS | 40596-69-8 |
| Couleur | Incolore |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H34O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | ZR-515 |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 100 mg/mL (322.09 mM; Need ultrasonic) ∣Acetone : ≥ 50 mg/mL (161.05 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (80.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(OC)CCCC(C)C/C=C/C(C)=C/C(OC(C)C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.47 |
| Afficher plus |