Learn More
Ester tert-butylique de méthotrexate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methotrexate alpha-tert-Butyl Ester |
| CAS | 79640-70-3 |
| Formule moléculaire | C24 H30 N8 O5 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | N-[4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H30N8O5/c1-24(2,3)37-22(36)16(9-10-17(33)34)29-21(35)13-5-7-15(8-6-13)32(4)12-14-11-27-20-18(28-14)19(25)30-23(26)31-20/h5-8,11,16H,9-10,12H2,1-4H3,(H,29,35)(H,33,34)(H4,25,26,27,30,31)/t16-/m0/s1 |
| SMILES | CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | Acide (4S)-4-[[4-[(2,4-diaminoptéridin-6-yl)méthylméthylamino]benzoyl]amino]-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 510.546 |
| Poids de la formule | 510.234 |