Learn More
Methotrexate disodium salt, 98.5%
Code produit 15467689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467689 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15467689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66364.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Methotrexate disodium salt, CAS # 7413-34-5, is the sodium salt of methotrexate that shows antineoplastic, antirheumatic, dermatologic, and immunosuppressive activities. | CAS: 7413-34-5 | C20H20N8Na2O5 | 498.411 g/mol
Inhibits the metabolism of folic acid
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Methotrexate disodium salt is an organic sodium salt derived from methotrexate with antineoplastic, antirheumatic, dermatologic, and immunosuppressive activities
• It acts as an enzyme inhibitor of dihydrofolate reductase
• It binds to and inhibits purine nucleotide and thymidylate synthesis, leading to the inhibition of DNA and RNA synthesis. Because of this mechanism of action, the methotrexate disodium salt is defined as a nucleic acid synthesis inhibitor
Application
• Methotrexate disodium salt is a folic acid antagonist with the ability to inhibit folic acid metabolism
• In vitro studies demonstrated that methotrexate disodium salt has potent activity against pyrimethamine-resistant Plasmodium vivax malaria parasites
• This compound has been used in chimeric polymersomes in order to investigate its effect in lung tumor xenografts in mice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methotrexate disodium salt
CAS 7413-34-5
Couleur Jaune
Point d’ébullition 823°C
Formule moléculaire C20H20N8Na2O5
Numéro MDL MFCD00274560
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Sensibilité Hygroscopic
Synonyme methotrexate disodium salt, sodium methotrexate, ledertrexate, methotrexate sodium, mtx disodium, methotrexate disodium, unii-3ig1e710zn, trexall, mexate, methotrexate lpf
Informations sur la solubilité Soluble in water
Clé InChI DASQOOZCTWOQPA-GXKRWWSZSA-L
SMILES CN(CC1=CN=C2C(=N1)C(=NC(=N2)N)N)C3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium;(2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl-methylamino]benzoyl]amino]pentanedioate
Poids moléculaire (g/mol) 498.411
CID PubChem 11329481
ChEBI CHEBI:50679
Poids de la formule 498.4
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methotrexate disodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium N-[4-[[(2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamate