Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de méthoxamine (MOX)
Code produit 11567630 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11567630 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11567630 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS45950
 Article restreint
En stock
Préparez des oximes de stéroïdes et de cétoacides avant la silylation grâce au réactif de méthoxamine (MOX) Thermo Scientific™.
Préparez des oximes de stéroïdes et de cétoacides avant la silylation grâce au réactif de méthoxamine (MOX) Thermo Scientific™. Il empêche la formation de dérivés multiples lorsque des énols sont présents durant la silylation, assurant ainsi une quantification optimale. Le réactif est une solution à 2 % de méthoxyamine-chlorure d’hydrogène dans de la pyridine.
  • 2 % de méthoxyamine·HCl (PM 83,51) dans de la pyridine
  • Empêche la formation de dérivés multiples lorsque des énols sont présents durant la silylation
  • Livré dans un flacon de stockage d’échantillons Thermo Scientific Hypo-Vial ambré avec septum et bouchon à sertir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Préparation d’oximes de stéroïdes et de cétoacides
Risques Corrosif, inflammable
Concentration standard 95 à 98, 1 à 3%
Stockage 2°C à 8°C
Quantité 10 ml
Composants standard Pyridine, chlorure de méthoxyammonium
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MOX Reagent, 10 mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine