Learn More
Methoxsalen, MedChemExpress
Description
Methoxsalen (8-Methoxypsoralen) is a potent tricyclic furocoumarin suicide inhibitor of CYP (cytochrome P-450), is an agent used to treat psoriasis, eczema, vitiligo and some cutaneous Lymphomas in conjunction with exposing the skin to sunlight.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methoxsalen |
| CAS | 298-81-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H8O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 8-Methoxypsoralen Xanthotoxin 8-MOP |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (231.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O=C1OC(C(C=C1)=C2)=C(OC)C3=C2C=CO3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.19 |
| Show More |