Learn More
Dimère de méthoxy(cyclooctadiène)iridium(I), essentiellement 58 % de Ir, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer |
| Couleur | Jaune |
| Plage de pourcentage du dosage | Ir nominalement 58 % |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Air, light, and moisture sensitive |
| Poids de la formule | 662.88 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ir nominalement 58 % |
| Forme physique | Poudre |