Learn More
[(méthoxy)méthyl]triphénylphosphonium chlorure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [(Methoxy)methyl]triphenylphosphonium Chloride |
| CAS | 4009-98-7 |
| Formule moléculaire | C20 H20 O P . Cl |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (Methoxymethyl)triphenylphosphonium Chloride, NSC 49223, Triphenyl(methoxymethyl)phosphonium Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | Méthoxyméthyl(triphényl)phosphanium ; Chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 342.8 |
| Poids de la formule | 342.094 |