Learn More
Methoxyacetonitrile, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30804063
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30804063 1 g
30788522 10 g
30794334 25 g
30795179 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30804063 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1377361g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxyacetonitrile
CAS 1738-36-9
Formule moléculaire C3H5NO
Numéro MDL MFCD00001892
Quantité 1 g
SMILES N#CCOC
Poids moléculaire (g/mol) 71.08
Pourcentage de pureté 97%