Learn More
(Méthoxycarbonylméthylène)triphénylphosphorane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane is used in olefination reactions. Further, it undergoes the Wittig reaction with aldehydes to give substituted methyl acrylates. It is used in the preparation of (triphenylphosphoranylidene)-ketene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le (Méthoxycarbonylméthylène)triphénylphosphorane est utilisé dans les réactions d’oléfination. De plus, il subit la réaction de Wittig avec des aldéhydes pour donner des acrylates de méthyle substitués. Il est utilisé dans la préparation du (triphénylphosphoranylidène)-cétène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éthanol et le tétrahydrofurane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Methoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane |
| Point de fusion | 165°C to 169°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 618430 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. Slightly soluble in ethanol and terahydrofuran. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 334.36 |
| Pourcentage de pureté | 98% |