Learn More
Méthoxychlore-d6 (diméthoxy-d6), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methoxychlor dimethoxy-d6 |
| CAS | 106031-79-2 |
| Formule moléculaire | C16 D6 H9 Cl3 O2 |
| Quantité | 0.05 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])cc2)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nom IUPAC | 1-[2,2,2-trichloro-1-[4-(triduutérométhoxy)phényl]éthyl]-4-(trideutérométhoxy)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 351.68 |
| Poids de la formule | 350.0514 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |