Learn More
Methoxychlor-d6 (dimethoxy-d6), TRC
Code produit 30483231
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30483231 5 mg 5mg
30475889 0.5 mg 0.50mg
30474588 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30483231 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2608015MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106031-79-2
Formule moléculaire C16 D6 H9 Cl3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 351.68
Synonyme Benzene, 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-(methoxy-d3)- (9CI), 1,1'-(2,2,2-Trichloroethylidene)bis[4-(methoxy-d3)benzene], 1,1,1-Trichloro-2,2-bis[4-(methoxy-d3)phenyl]ethane, Dimethoxy-DDT-d6, p,p'-DMDT-d6, p,p'-Dimethoxy-d6-diphenyltrichloroethane, Methoxychlor-d6, Methoxychlor-D6 (dimethoxy-D6)
Nom IUPAC 1-[2,2,2-trichloro-1-[4-(trideuteriomethoxy)phenyl]ethyl]-4-(trideuteriomethoxy)benzene
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC([2H])([2H])[2H])cc2)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxychlor dimethoxy-d6
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3/i1D3,2D3
Poids de la formule 350.0514