Learn More
Méthoxychlore, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465999 25 g 25g
15455999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465999 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63839.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Molécule à l’activité œstrogénique
Molecule with estrogenic activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-43-5
Formule moléculaire C16H15Cl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 345.644
Numéro MDL MFCD00000803
Clé InChI IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxychlor, p,p'-methoxychlor, dmdt, dimethoxy-ddt, methoxy-ddt, methoxcide, metox, maralate, marlate, moxie
CID PubChem 4115
ChEBI CHEBI:6842
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-[2,2,2-trichloro-1-(4-méthoxyphényl)éthyl]benzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxychlor
Point de fusion 87°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2057367
Merck Index 14,5990
Poids de la formule 345.65
Forme physique Poudre cristalline