Learn More
Chlorhydrate de méthoxylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10606802 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10606802 25 g Flacon en verre 25g
10308160 5 g Flacon en verre 5g
10440364 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10606802 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210490250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 593-56-6 | CH5NO·HCl | 83.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-56-6
Formule moléculaire CH5NO·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 83.52
Numéro MDL MFCD00012951
Clé InChI XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-methylhydroxylamine hydrochloride, methoxyamine hydrochloride, methoxylamine hydrochloride, methoxyammonium chloride, o-methylhydroxylamine hcl, aminooxy methane hydrochloride, methoxyamine hcl, unii-203546olmf, hydroxylamine, o-methyl-, hydrochloride, o-methylhydroxyamine hydrochloride
CID PubChem 521874
Nom IUPAC O-méthylhydroxylamine;hydrochloride
SMILES CON.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxylamine hydrochloride
Point de fusion 148°C to 153°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3ONH2·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 01, 288
Fieser 01,670
Merck Index 15, 6060
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 83.52
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methoxylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.