Learn More
Chlorhydrate de méthoxylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methoxylamine hydrochloride is used as a reagent in the preparation of O-methyl oximes from aldehydes. It is orally bioavailable small molecule inhibitor with potential adjuvant activity. It is also used as internal standard for prostaglandin assays by gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de méthoxylamine est utilisé comme réactif dans la préparation dʼoximes O-méthyle à partir dʼaldéhydes. Il sʼagit dʼun inhibiteur de petites molécules biodisponible par voie orale avec une activité adjuvante potentielle. Il est également utilisé comme étalon interne pour les dosages de prostaglandine par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants et les anhydrides d’acide.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methoxylamine hydrochloride |
| Point de fusion | ∼148°C (decomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 3589723 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Merck Index | 14,5989 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol. |
| Poids de la formule | 83.52 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |