Learn More
[(Méthoxyméthoxy)méthyl]tributylstannane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [(Methoxymethoxy)methyl]tributylstannane |
| CAS | 100045-83-8 |
| Formule moléculaire | C15H34O2Sn |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (Methoxymethoxymethyl)tributyltin, Tributyl[(methoxymethoxy)methyl]stannane |
| Formule InChI | InChI=1S/3C4H9.C3H7O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-4-3-5-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3H2,2H3; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)COCOC |
| Nom IUPAC | tributyl(méthoxyméthoxyméthyl)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 365.14 |
| Poids de la formule | 366.1581 |