Learn More
(Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10380424 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
25g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10380424 25g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10380424 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389690250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
For C-C Bond Formation (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
CAS 4455-77-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C14H15O2P
Numéro MDL MFCD00015451
Quantité 25g
Synonyme methoxymethyl diphenylphosphine oxide, methoxymethyldiphenylphosphine oxide, diphenyl methoxymethyl phosphine oxide, phosphine oxide, methoxymethyl diphenyl, methoxymethyl diphenyl phosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl methoxymethyl, methoxymethyl phenyl phosphoroso benzene, acmc-1ahy3, cbmicro_008972
Clé InChI OEPKDBQOTLDTNC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCP(=O)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Nom IUPAC [methoxymethyl(phenyl)phosphoryl]benzene
Poids moléculaire (g/mol) 246.24
CID PubChem 78203
Poids de la formule 246.24
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.