Learn More
(Méthoxyméthyl)diphénylphosphine oxyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11314364 25 g 25g
11304364 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314364 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00912.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4455-77-0 | C14H15O2P | 246.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4455-77-0
Formule moléculaire C14H15O2P
Poids moléculaire (g/mol) 246.25
Numéro MDL MFCD00015451
Clé InChI OEPKDBQOTLDTNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methoxymethyl diphenylphosphine oxide, methoxymethyldiphenylphosphine oxide, diphenyl methoxymethyl phosphine oxide, phosphine oxide, methoxymethyl diphenyl, methoxymethyl diphenyl phosphine oxide, phosphine oxide, diphenyl methoxymethyl, methoxymethyl phenyl phosphoroso benzene, acmc-1ahy3, cbmicro_008972
CID PubChem 78203
Nom IUPAC [méthoxyméthyl(phényl)phosphoryl]benzène
SMILES COCP(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide
Point de fusion 113°C to 120°C
Quantité 25 g
Beilstein 649558
Poids de la formule 246.24
Pourcentage de pureté ≥98%