Learn More
Oxyde de (méthoxyméthyl)diphénylphosphine, TRC
Code produit 30481430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481430 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481430 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM219615250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide
CAS 4455-77-0
Formule moléculaire C14 H15 O2 P
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3
SMILES COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC [méthoxyméthyl(phényl)phosphoryl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 246.242
Poids de la formule 246.081