Learn More
Oxyde de (méthoxyméthyl)diphénylphosphine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide |
| CAS | 4455-77-0 |
| Formule moléculaire | C14 H15 O2 P |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3 |
| SMILES | COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | [méthoxyméthyl(phényl)phosphoryl]benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.242 |
| Poids de la formule | 246.081 |