Learn More
Oxyde de (méthoxyméthyl)diphénylphosphine, TRC
Code produit 30478403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478403 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478403 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2196151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methoxymethyl)diphenylphosphine Oxide
CAS 4455-77-0
Formule moléculaire C14 H15 O2 P
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3
SMILES COCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC [méthoxyméthyl(phényl)phosphoryl]benzène
Poids moléculaire (g/mol) 246.242
Poids de la formule 246.081