Learn More
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466977 100 g 100g
11456977 25 g 25g
11476977 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14380.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4009-98-7 | C20H20ClOP | 342.80 g/mol
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride is used as a phase transfer catalyst and in the synthesis of taxol-A fragment. It is widely used in the synthesis of pharmaceutical product cephalotaxine, which is used as an antiviral and antitumor agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase et dans la synthèse du fragment taxol-A. Il est largement utilisé dans la synthèse du produit pharmaceutique céphalotaxine, qui est utilisé comme agent antiviral et antitumoral.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et le chloroforme. Il se décompose dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4009-98-7
Formule moléculaire C20H20ClOP
Poids moléculaire (g/mol) 342.80
Numéro MDL MFCD00011800
Clé InChI SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methoxymethyl triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl triphenylphosphanium chloride, phosphonium, methoxymethyl triphenyl-, chloride, methoxymethyltriphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenylphosphonium chloride, methoxymethyl-triphenyl-phosphonium chloride, triphenyl methoxymethyl phosphonium chloride, methoxy methyl triphenyl phosphonium chloride
CID PubChem 2723798
Nom IUPAC Méthoxyméthyl(triphényl)phosphanium ; Chlorure
SMILES [Cl-].COC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 924215
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in methanol and chloroform. It decomposes in water.
Poids de la formule 342.81
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride