Learn More
(±)-α-acide méthoxyphénylacétique, Honeywell Fluka™
Code produit 15636130 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15636130 5 g Flacon en verre 5g
15626130 25 g Bouteille en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15636130 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 652105G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
pour la détermination gravimétrique du Na, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7021-09-2
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00064217
Clé InChI DIWVBIXQCNRCFE-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 107202
Nom IUPAC Acide 2-méthoxy-2-phénylacétique
Specifications
Nom chimique ou matériau (±)-α-Methoxyphenylacetic acid
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(OCH3)COOH
Quantité 5 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2209197
Synonyme methoxyphenylacetic acid, methoxy phenyl acetic acid, dl-alpha-methoxyphenylacetic acid, acetic acid, methoxyphenyl, alpha-methoxyphenylacetic acid
SMILES COC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Poids de la formule 166.17g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (T)