Learn More
Méthoxytributylétain, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methoxytributyltin |
| CAS | 1067-52-3 |
| Formule moléculaire | C13H30OSn |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | TributylmethoxytinTributylmethoxy StannaneNSC 202857Tributyltin Methoxide |
| Formule InChI | InChI=1S/3C4H9.CH3O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H3;/q;;;-1;+1 |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC |
| Nom IUPAC | Tributyl(méthoxy)stannane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 321.09 |
| Poids de la formule | 322.1319 |