Learn More
Méthoxytriméthylsilane, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10084863 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10084863 25 g Flacon en verre 25g
10514304 100 g Flacon en verre 100g
10207903 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10084863 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392470250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1825-61-2 | C4H12OSi | 104.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1825-61-2
Formule moléculaire C4H12OSi
Poids moléculaire (g/mol) 104.22
Numéro MDL MFCD00008344,MFCD03458977
Clé InChI POPACFLNWGUDSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylmethoxysilane, silane, methoxytrimethyl, methyl trimethylsilyl ether, methoxy trimethyl silane, ch3 3sioch3, tmsome, methoxytrimethyl-silan, methoxy trimethylsilane, methoxytrimethyl silane, acmc-209ejn
CID PubChem 15771
Nom IUPAC méthoxy(triméthyl)silane
SMILES CO[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methoxytrimethylsilane
Couleur Incolore
Densité 0.7560g/mL
Point d’ébullition 55.0°C to 57.0°C
Point d’éclair −11°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H3COSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.756
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 104.22
Pourcentage de pureté 96+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methoxytrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.