Learn More
1,2,3,4-tétra-O-acétyl-bêta-D-glucuronate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457925 1 g 1g
15467925 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31888.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7355-18-2 | Molecular Formula: C15H20O11 | Molecular Weight: 376.314 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7355-18-2
Formule moléculaire C15H20O11
Poids moléculaire (g/mol) 376.314
Numéro MDL MFCD00069834
Clé InChI DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N
Synonyme 2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester
CID PubChem 95087
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-carboxylate de méthyle
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Point de fusion 177°C to 181°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Rotation optique +8.5° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 376.32
Pourcentage de pureté 98%