Learn More
1,2,3,4-tétra-O-acétyl-bêta-D-glucuronate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467925 250 mg 250mg
15457925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15467925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31888.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7355-18-2 | Molecular Formula: C15H20O11 | Molecular Weight: 376.314 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7355-18-2
Formule moléculaire C15H20O11
Poids moléculaire (g/mol) 376.314
Numéro MDL MFCD00069834
Clé InChI DPOQCELSZBSZGX-XOBFJNJYSA-N
Synonyme 2s,3r,4s,5s,6s-6-methoxycarbonyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, methyl o-tetraacetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucuronate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronate, methyl 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxane-2-carboxylate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranuronic acid methyl ester, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-, a-d-glucopyranuronate, beta-d-glucopyranuronic acid, methyl ester, tetraacetate, methyl 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-d-glucuronide methyl ester
CID PubChem 95087
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-carboxylate de méthyle
SMILES CC(=O)OC1C(C(OC(C1OC(=O)C)OC(=O)C)C(=O)OC)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1,2,3,4-tetra-O-acetyl-beta-D-glucuronate
Point de fusion 177°C to 181°C
Odeur Odorless
Quantité 250 mg
Rotation optique +8.5° (c=1 in Chloroform)
Poids de la formule 376.32
Pourcentage de pureté 98%