Learn More
1-(2,4-difluorophényl)-3-phényl-1H-pyrazole-5-carboxylate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 1-(2,4-Difluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| CAS | 1202030-37-2 |
| Formule moléculaire | C17 H12 F2 N2 O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1H-Pyrazole-5-carboxylic acid, 1-(2,4-difluorophenyl)-3-phenyl-, methyl ester (ACI), Methyl 1-(2,4-difluorophenyl)-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H12F2N2O2/c1-23-17(22)16-10-14(11-5-3-2-4-6-11)20-21(16)15-8-7-12(18)9-13(15)19/h2-10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(nn1c2ccc(F)cc2F)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | méthyl 2-(2,4-difluorophényl)-5-phényl-pyrazole-3-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 314.29 |
| Poids de la formule | 314.0867 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?