Learn More
Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456456 100 g 100g
11436456 5 g 5g
11446456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24750.22
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4928-88-5 | C4H5N3O2 | 127.103 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4928-88-5
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.103
Numéro MDL MFCD00135989
Clé InChI QMPFMODFBNEYJH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2735089
Nom IUPAC Méthyl1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate
Quantité 100 g
Synonyme methyl 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, methyl 1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 4h-1,2,4-triazole-3-carboxylate, 1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methylester, 1h-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, methyl ester, 1h-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl1,2,4-triazole-3-carboxylate, acmc-20a2ir, 5-carbomethoxy-1,2,4-triazole
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 98%