Learn More
Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 10250-61-0 |
| Formule moléculaire | C7H10N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD06661312 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | O=C(C1=NN(C)C(C)=C1)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.17 |
| Pourcentage de pureté | 98% |