Learn More
Méthyle 1-cyclohexène-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467246 25 g 25g
11457246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25568.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18448-47-0 | C8H12O2 | 140.182 g/mol
Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate is used in the diastereoselective synthesis of cis-1,2-dialkenylcyclopropanols and methyl -7,7-dimethyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-decahydrodibenzo[b,d]furan-4a-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-cyclohexène-1-carboxylate de méthyle est utilisé dans la synthèse diastéréosélective des cis-1,2-dialkénylcyclopropanols et du 7,7-diméthyl-9-oxo-1,3,4,4a,6,7,8,9,9b-décahydrodibenzo[b,d]furan-4a-carboxylate de méthyle.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18448-47-0
Formule moléculaire C8H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.182
Numéro MDL MFCD00001544
Clé InChI KXPWRCPEMHIZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate, methyl cyclohex-1-enecarboxylate, methyl 1-cyclohexenecarboxylate, methyl cyclohex-1-ene-1-carboxylate, 1-cyclohexene-1-carboxylic acid, methyl ester, cyclohexenecarboxylic acid, methyl ester, cyclohexene-1-carboxylic acid methyl ester, methyl1-cyclohexene-1-carboxylate, pubchem11031, 1-carbomethoxy cyclohexene
CID PubChem 87647
Nom IUPAC Cyclohexène-1-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1-cyclohexene-1-carboxylate
Densité 1.03
Point d’ébullition 190°C to 192°C
Point d’éclair 73°C (165°F)
Indice de réfraction 1.477
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 140.18
Pourcentage de pureté 97%