Learn More
Carboxylate de 1-hydroxy-1-cyclopropane de méthyle, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10671642 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10671642 5 g Flacon en verre 5g
10071831 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10671642 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302110050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33689-29-1 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33689-29-1
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD02093884
Clé InChI KPJWVJURYXOHOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 1-hydroxycyclopropanecarboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, methyl 1-hydroxy-1-cyclopropanecarboxylate, 1-hydroxycyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, methyl-1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate, hydroxy-cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, 1-hydroxy-cyclopropane-1-carboxylic acid methyl ester, cyclopropanecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester
CID PubChem 2733178
Nom IUPAC méthyl1-hydroxycyclopropane-1-carboxylate
SMILES COC(=O)C1(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1-hydroxy-1-cyclopropane carboxylate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 70°C (13.0 mmHg)
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4470 to 1.452
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Poids de la formule 116
Pourcentage de pureté 90%
Forme physique Liquide