Learn More
Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31333194
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31333194 100 mg
31326968 5 g
31319366 250 mg
31323805 25 g
31326842 1 g
31331999 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31333194 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD137946100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
CAS 948-03-8
Formule moléculaire C12H10O3
Numéro MDL MFCD00043823
Quantité 100 mg
SMILES O=C(OC)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Pourcentage de pureté 95%