Learn More
1-hydroxy-2-naphthoate de méthyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11945001 5 g Flacon en verre 5g
11925001 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945001 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428470050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 948-03-8 | C12H10O3 | 202.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 948-03-8
Formule moléculaire C12H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Clé InChI HMIBDRSTVGFJPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 1-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, 1-hydroxy-2-naphthoic acid, methyl ester, acmc-20akjf, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy-, methyl ester, methyl=1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-carbomethoxynaphthalene, methyl 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylate
CID PubChem 70358
Nom IUPAC 1-hydroxynaphtalène-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Point de fusion 76°C to 80°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 202.21
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 1-hydroxy-2-naphthoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.