Learn More
1-méthylpyrrole-2-carboxylate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474424
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474424 25 g 25g
11464424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11474424 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13095.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 37619-24-2 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate is used as chemical and organic Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-méthylpyrrole-2-carboxylate de méthyle est utilisé comme intermédiaire chimique et organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37619-24-2
Formule moléculaire C7H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 139.154
Numéro MDL MFCD00052747
Clé InChI APHVGKYWHWFAQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, methyl1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 1-methyl-2-pyrrolecarboxylate, 1-methylpyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem12438, acmc-209iue, methylmethylpyrrolecarboxylate, 2-methoxycarbonyl-1-methylpyrrole, methyl 1-methyl-pyrrole-2-carboxylate
CID PubChem 142178
Nom IUPAC 1-méthylpyrrole-2-carboxylate de méthyle
SMILES CN1C=CC=C1C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxylate
Point d’ébullition 96°C to 98°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.522
Quantité 25 g
Beilstein 116477
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 139.16
Pourcentage de pureté 99%