Learn More
11-bromoundécanoate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 11-Bromoundecanoate |
| CAS | 6287-90-7 |
| Formule moléculaire | C12H23O2Br |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 11-bromo-Undecanoic acid methyl ester, 11-bromo-Hendecanoic acid methyl ester, 11-Bromoundecanoic acid methyl ester, NSC 12015 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H23BrO2/c1-15-12(14)10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13/h2-11H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCCCCCBr |
| Nom IUPAC | 11-bromoundécanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 279.21 |
| Poids de la formule | 278.0881 |