Learn More
Chlorhydrate de méthyl 12-aminododécanoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 12-Amino-1-dodecanoic Acid','Methyl Ester','Hydrochloride Salt |
| CAS | 4271-86-7 |
| Formule moléculaire | C13 H27 N O2 . Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H27NO2.ClH/c1-16-13(15)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14;/h2-12,14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCCCCCCCCCCN |
| Nom IUPAC | 12-aminododécanoate de méthyle ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 265.82 |
| Poids de la formule | 265.1809 |