Learn More
1H-Indazole-6-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15485717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485717 1 g 1g
15495717 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15485717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32933.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Méthyl 1H-indazole-6-carboxylate est utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 170487-40-8
Formule moléculaire C9H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.175
Numéro MDL MFCD07371612
Clé InChI TUSICEWIXLMXEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester, methyl indazole-6-carboxylate, indazole-6-carboxylic acid methyl ester, 6-1h indazole carboxylic acid methyl ester, 1h-indazole-6-carboxylic acid, methyl ester, pubchem18064, methyl indazole-6carboxylate, ksc494o4p, methyl-1h-indazole-6-carboxylate, 2h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 286535
Nom IUPAC méthyle 1H-indazole-6-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=NN2
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 1H-indazole-6-carboxylate
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 176.17
Pourcentage de pureté 95%