Learn More
1H-pyrazole-3-carboxylate de méthyle, Thermo Scientific™
Code produit 10290189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10290189 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10290189 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00321DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 15366-34-4
% min. CAS 97.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H6N2O2
Quantité 1 g
Synonyme methyl 1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl pyrazole-3-carboxylate, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 3-methoxycarbonylpyrazole, pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, methyl ester, pubchem14332, 5-methoxycarbonylpyrazole
Clé InChI ORUCTBNNYKZMSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=NN1
Nom IUPAC méthyle 1H-pyrazole-5-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 126.115
CID PubChem 565662
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%