Learn More
Méthyl (Rs)--diméthyl--(-oxopropyl)-cyclopropaneacétate,1R,3S)-2,2-diméthyl-3-(2-oxopropyl)-cyclopropaneacétate, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 10185010 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10185010 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10185010 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 275200010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (1R, 3S)-2, 2-dimethyl-3-(2-oxopropyl)-cyclopropaneacetate
Note relative au nom 96%
CAS 54878-01-2
Couleur Marron
Point d’ébullition 104°C to 106°C (3.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C11H18O3
Indice de réfraction 1.4514 to 1.4534
Numéro MDL MFCD00144756
Quantité 1 g
Rotation spécifique -26.6
Synonyme methyl 2-1r,3s-2,2-dimethyl-3-2-oxopropyl cyclopropyl acetate, methyl 1r,3s-2,2-dimethyl-3-2-oxo-propyl cyclopropyl acetate, methyl 1 r,3 s 2-2 dimethyl-3-oxopropyl-cyclopropaneacetate, ?-2,2-dimethyl-3beta-2-oxopropyl cyclopropane-1beta-acetic acid methyl ester
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,benzene,petroleum ether,soluble in ethanol,methanol,ccl4
Clé InChI MGHKLYIYPFGGDY-DTWKUNHWSA-N
SMILES CC(=O)CC1C(C1(C)C)CC(=O)OC
Nom IUPAC 2-[(1R,3S)-2,2-diméthyl-3-(2-oxopropyl)cyclopropyl]acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 198.26
CID PubChem 736111
Poids de la formule 198.26
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide