Learn More
Methyl 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478986 5 g 5g
11468986 1 g 1g
11488986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17111.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 175204-21-4 | C8H6N2O2S | 194.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175204-21-4
Formule moléculaire C8H6N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.21
Numéro MDL MFCD00173948
Clé InChI LRMFSMKHXKDUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester, methyl benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylate, acmc-20akfm, methylbenzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 696381
Nom IUPAC 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate de méthyl
SMILES COC(=O)C1=CC2=NSN=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Point de fusion 90°C to 92°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.21
Pourcentage de pureté 98%