Learn More
2-[1-méthyl-3-(trifluorométhyl)1-h-pyrazol-5-yl]benzoate de méthyle, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10632315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10632315 5 g Flacon en verre ambré 5g
10555754 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10632315 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62122DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 898289-62-8
Formule moléculaire C13H11F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.238
Numéro MDL MFCD09879929
Clé InChI VBXXEOGWKRJBBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoate, methyl 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoate, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzoic acid methyl ester, 5-2-methoxycarbonyl phenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzoic acid,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl-, methyl ester
CID PubChem 24229663
Nom IUPAC 2-[2-méthyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]benzoate de méthyle
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 284.24
Pourcentage de pureté 90%