Learn More
acétate de méthyle 2-((1R,3R,4' 'S,5R,5'S,7R)-dispiro[adamantane-2,3'-[1,2,4]trioxolane-5',1' '-cyclohexan]-4' '-yle), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-((1R,3R,4''S,5R,5'S,7R)-Dispiro[adamantane-2,3'-[1,2,4]trioxolane-5',1''-cyclohexan]-4''-yl)acetate |
| CAS | 774597-73-8 |
| Formule moléculaire | C19H28O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H28O5/c1-21-17(20)11-12-2-4-18(5-3-12)22-19(24-23-18)15-7-13-6-14(9-15)10-16(19)8-13/h12-16H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16+,18+,19? |
| SMILES | COC(=O)C[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)OOC3(O2)[C@H]4C[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]3C5)C4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 336.42 |
| Poids de la formule | 336.1937 |