Learn More
Ester de l'acide méthyl 2-[2-[(2,5-diméthylphénoxy)méthyl]phényl]-2-(hydroxy)acétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-[2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-(hydroxy)acetic Acid Ester |
| CAS | 173665-70-8 |
| Formule moléculaire | C18H20O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20O4/c1-12-8-9-13(2)16(10-12)22-11-14-6-4-5-7-15(14)17(19)18(20)21-3/h4-10,17,19H,11H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(O)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| Nom IUPAC | méthyl 2-[2-[(2,5-diméthylphénoxy)méthyl]phényl]-2-hydroxyacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 300.35 |
| Poids de la formule | 300.1362 |