Learn More
Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30958821
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30958821 5 g
30954476 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30958821 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1394485g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
CAS 356-24-1
Formule moléculaire C5H3F7O2
Numéro MDL MFCD00000433
Quantité 5 g
SMILES O=C(OC)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 228.07
Pourcentage de pureté 97%