Learn More
2,2-diméthyl-3-hydroxypropionate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10576864 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10576864 100 g Flacon en verre 100g
10470704 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10576864 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210911000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14002-80-3 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14002-80-3
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00009707
Clé InChI KJRFTNVYOAGTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxypivalic acid methyl ester, methyl 3-hydroxypivalate, methyl hydroxypivalate, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate, hydroxypivalicacidmethylester, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, methyl ester, 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionic acid methyl ester, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-propionic acid methyl ester, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropanoate, methyl hydroxylpivalate
CID PubChem 84152
Nom IUPAC 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoate de méthyle
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Couleur Incolore
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 177°C to 178°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2C(CH3)2CO2CH3
Quantité 100 g
Beilstein 03, 331
Gravité spécifique 1.04
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.