Learn More
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate, TRC
Code produit 30476007
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476007 50 mg 50mg
30473004 100 mg 100mg
30464965 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30476007 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33517850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13865-20-8
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Nom IUPAC methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
SMILES COC(=O)C(C)(C)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3
Poids de la formule 130.063