Learn More
Méthyl 2,3,3,3-Tétrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate, TRC
Code produit 30475295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475295 50 mg 50mg
30472640 100 mg 100mg
30474904 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30475295 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM21899850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26131-32-8
Formule moléculaire C10H3O4F17
Poids moléculaire (g/mol) 510.1
Synonyme Perfluoro-2,5-Dimethyl-3,6-Dioxanonanoic Acid Methyl Ester
Nom IUPAC Propanoate de méthyl 2,3,3,3-tétrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy
SMILES COC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H3F17O4/c1-29-2(28)3(11,6(15,16)17)30-10(26,27)5(14,8(21,22)23)31-9(24,25)4(12,13)7(18,19)20/h1H3
Poids de la formule 509.976